Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up XS
Produktkod. 17192796
Change view
Antal reaktioner:
10
50
250
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
17192796 10 Varje
17112806 50 -
17102806 250 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17192796 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740611.10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Koncentrerad rengöring med små elueringsvolymer från PCR-reaktionsblandningar och agarosgeler
  • Snabb koncentration och sanering av PCR-produkter
  • 2 i 1 kit för reaktionsblandningar och gelextraktion
  • XS-kolonndesign möjliggör eluering av högkoncentrerat DNA
Specifikationer
Kapacitet 5μ g
Kolumntyp XS Spin Column
Innehåll och lagring Ej farligt, 18 °C till 25 °C
Detektionsmetod Silica Membrane Technology
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Provtyp Agarose Gel, PCR-reaktionsblandning
Elueringsvolym 6 till 12μ L
För användning med (utrustning) Centrifugering, Vakuum, Vortex Mixer
Gelkompatibilitet Agarosgel
För användning med (applikation) PCR-rengöring och gelextraktion, provkoncentration
Kompatibilitet med hög genomströmning Nej
Inkluderar NucleoSpin Gel och PCR Clean-up XS-kolonner, uppsamlingsrör, buffertar
Indikator pH-indikator ingår
Nyckelfunktioner Gelextraktion och PCR-rengöring
Antal reaktioner 10
Nukleinsyratyp DNA
Produkttyp Nukleinsyrareningskit
Renhet A260/A280: 1,8-1,9
Provvolym <200μ L PCR-reaktionsblandning,< 200 mg agarosgel
Frakt skick Rumstemperatur
Storlek 50 bp-20 kbp
Mål DNA-fragment
Testtid 15 min / 6 förberedelser
Avkastning Återhämtning 70-95 %
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidium thiocyanate
Endast för användning inom forskning