Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up, kit för gelextraktion eller PCR clean up
Produktkod. 11992462
Change view
Antal reaktioner:
10 beredningar
240 förberedelser
Förpackningsstorlek:
240 förberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11992462 10 beredningar -
15116456 240 förberedelser 240 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11992462 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740609.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.19 SEK
    188.38 SEK / 10 reaktioner
    Save 217.81 SEK
    53% Av
 Begränsad artikel
I lager
Rensa upp PCR-reaktioner och gelextraktioner med en två-i-ett-metod. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up Kit är optimerat för återvinnings- och elueringsvolym vid rening av DNA-fragment via båda applikationerna.
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up är utformad för snabb rening av PCR-produkter, såsom DNA från enzymatiska reaktioner, samt för extraktion av DNA-fragment från TAE- eller TBE-agarosegeler.
  • Två applikationer i ett kit—En buffert för att bearbeta båda provtyperna, med endast ett laddningssteg
  • Hög återhämtning för fragment ner till 50 punkter—Genomsnittlig återhämtning från 60 –till 90 %
  • Minimerad eluationsvolym på 15 μl—Högkoncentrerat DNA
  • Bindningsbuffert med pH-indikator—Säkerställer optimala bindningsförhållanden
  • Separata buffertar för enkelsträngat DNA och RNA eller för SDS-innehållande prover finns tillgängliga separat
  • Lämplig för alla typer av agarosegeler och en mängd buffertsystem (t.ex. TAE, TBE)
  • Fullständig borttagning av kontamineringar: Nukleotider, primers, enzymer, mineralolja, PCR-tillsatser, tvättmedel, färgämnen
  • Tillämpningar: rening av PCR-produkter, extraktion av DNA från agaros- eller polyakrylamidgeler samt senare tillämpningar (kloning, sekvensering, PCR, restriktionsanalys)
Innehåll: NucleoSpin™ Gel- och PCR-rengöringskolonner, uppsamlingsrör (2 ml), bindningsbuffert med pH-indikator, tvättbuffert och elutionsbuffert
Specifikationer
Färg pH-indikator:
Gul = korrekta förhållanden
Grönt = pH något högt (justering rekommenderas) Blått
= pH för högt (justering nödvändig)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Effektivitet Typisk återhämtning: 70 –95 %
Elueringsvolym Elutionsvolym: 15 –30 μl
För användning med (utrustning) TAE eller TBE agarosgeler, PCR
Inkluderar Bindningsbuffert NTI (10 ml), tvättbuffert NT3-koncentrat (6 ml), eutionsbuffert NE (13 ml), NucleoSpin-gel och PCR-rengöringskolonner (10), 2 ml uppsamlingsrör (10)
Antal reaktioner 10 beredningar
Kvantitet 1 sats
Renhet A260/A280: 1,8 –1,9
Provvolym <200 μl PCR-reaktionsblandning, <200 mg agarosegel
Storlek 50 bp till ∼20 kbp
Testtid 10 min/6 förberedelser
Avkastning Upp till ∼15 μg DNA
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate