Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up, kit för gelextraktion eller PCR clean up
Produktkod. 15116456
Change view
Antal reaktioner:
10 beredningar
240 förberedelser
Förpackningsstorlek:
240 förberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15116456 240 förberedelser 240 förberedelser
11992462 10 beredningar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15116456 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740609.240C
 Begränsad artikel
I lager
Rensa upp PCR-reaktioner och gelextraktioner med en två-i-ett-metod. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up Kit är optimerat för återvinnings- och elueringsvolym vid rening av DNA-fragment via båda applikationerna.
NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up är designad för snabb rening av PCR-produkter, såsom DNA från enzymatiska reaktioner, samt extraktion av DNA-fragment från TAE eller TBE agarosgeler.
  • Två applikationer i ett —kit En buffert för att bearbeta båda provtyperna, med endast ett laddningssteg
  • Hög återhämtning för fragment ner till 50 bp —Genomsnittlig återhämtning från 60 –90 %
  • Minimerad elueringsvolym på μ15 —L Högkoncentrerad DNA
  • Bindningsbuffert med pH-—indikator Säkerställer optimala bindningsförhållanden
  • Separata buffertar för enkelsträngat DNA och RNA eller för SDS-innehållande prover tillgängliga separat
  • Lämplig för alla typer av agarosgeler och en mängd olika buffertsystem (t.ex. TAE, TBE)
  • Fullständigt avlägsnande av föroreningar: nukleotider, primers, enzymer, mineralolja, PCR-tillsatser, tvättmedel, färgämnen
  • Tillämpningar: rening av PCR-produkter, extraktion av DNA från agaros- eller polyakrylamidgeler och nedströmsapplikationer (kloning, sekvensering, PCR, restriktionsanalys)
Kit innehåll:NucleoSpin™ Gel- och PCR-rensningskolonner, uppsamlingsrör (2mL), bindningsbuffert med pH-indikator, tvättbuffert och elueringsbuffert
Specifikationer
Färg pH-indikator:
Gul = korrekta förhållanden
Grön = pH något högt (justering rekommenderas)
Blå = pH för högt (justering krävs)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Effektivitet Typisk återhämtning: 70 –95 %
Elueringsvolym Elueringsvolym: –30 100 μL
För användning med (utrustning) QIAcube™ kompatibla
TAE- eller TBE-agarosgeler, PCR
Inkluderar Bindande buffert NTI (2 x 75 ml), tvättbuffert NT3-koncentrat (60 ml), elueringsbuffert NE (125 ml), NucleoSpin Gel och PCR-rengöringskolonner (4 x 60)
Antal reaktioner 240 förberedelser
Kvantitet 1 Kit
Renhet A 260 /A 280 : 1,8 1,–9
Provvolym <400μ L PCR-reaktionsblandning,< 400μ g agarosgel
Storlek 50 bp till∼ 20 kbp
Testtid 10 min/6 förberedelser
Avkastning Fram till∼ 15 μg DNA
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate