Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up, kit för gelextraktion eller PCR clean up
Beskrivning
NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up är designad för snabb rening av PCR-produkter, såsom DNA från enzymatiska reaktioner, samt extraktion av DNA-fragment från TAE eller TBE agarosgeler.
- Två applikationer i ett —kit En buffert för att bearbeta båda provtyperna, med endast ett laddningssteg
- Hög återhämtning för fragment ner till 50 bp —Genomsnittlig återhämtning från 60 –90 %
- Minimerad elueringsvolym på μ15 —L Högkoncentrerad DNA
- Bindningsbuffert med pH-—indikator Säkerställer optimala bindningsförhållanden
- Separata buffertar för enkelsträngat DNA och RNA eller för SDS-innehållande prover tillgängliga separat
- Lämplig för alla typer av agarosgeler och en mängd olika buffertsystem (t.ex. TAE, TBE)
- Fullständigt avlägsnande av föroreningar: nukleotider, primers, enzymer, mineralolja, PCR-tillsatser, tvättmedel, färgämnen
- Tillämpningar: rening av PCR-produkter, extraktion av DNA från agaros- eller polyakrylamidgeler och nedströmsapplikationer (kloning, sekvensering, PCR, restriktionsanalys)
Kit innehåll:NucleoSpin™ Gel- och PCR-rensningskolonner, uppsamlingsrör (2mL), bindningsbuffert med pH-indikator, tvättbuffert och elueringsbuffert
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | pH-indikator: Gul = korrekta förhållanden Grön = pH något högt (justering rekommenderas) Blå = pH för högt (justering krävs) |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Effektivitet | Typisk återhämtning: 70 –95 % |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: –30 100 μL |
| För användning med (utrustning) | QIAcube™ kompatibla TAE- eller TBE-agarosgeler, PCR |
| Inkluderar | Bindande buffert NTI (2 x 75 ml), tvättbuffert NT3-koncentrat (60 ml), elueringsbuffert NE (125 ml), NucleoSpin Gel och PCR-rengöringskolonner (4 x 60) |
| Antal reaktioner | 240 förberedelser |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Renhet | A 260 /A 280 : 1,8 1,–9 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate