Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Microbial DNA Mini kit för DNA från mikroorganismer
Produktkod. 15373609
Change view
Antal reaktioner:
10
50
250
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15373609 50 50 reaktioner
15353609 10 10 reaktioner
15878096 250 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15373609 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740235.50
 Begränsad artikel
I lager
Kit för tillförlitlig isolering av DNA från mikroorganismer (t.ex. jäst, svampar och gramnegativa och grampositiva bakterier), med lys som stöds av mekanisk störning med glaspärlor (rör ingår).
De NucleoSpin™ Mikrobiellt DNA-kit är utformat för bekväm, snabb och enkel isolering av genomiskt DNA från mikrobiella prover. Eftersom mikrobiella prover kan vara svåra att lysera (på grund av deras starka komplexa cellväggsstrukturer), ersätter kitet enzymatisk lysis med mekanisk störning av cellväggsstrukturer med hjälp av NucleoSpin™ Pärlrör.
  • Lämplig för en stor variation av utgångsmaterial
  • Höga utbyten av genomiskt DNA kan isoleras
  • NucleoSpin Bead Tubes Typ B ingår– för effektiv lysering, kompatibel med många störningsenheter
  • Snabb och enkel procedur– Flytande proteinas K ingår, inget ytterligare enzym krävs
  • Typiska tillämpningar nedströms: PCR, realtids-PCR, southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption
Provtyp Bakterier (Gram +/-), Svampar, Jästsvampar
Effektivitet Bindningskapacitet: 60μ g
Elueringsvolym Elueringsvolym: 100 - 200μ L
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA
För användning med (utrustning) Centrifuger, Vortex-blandare
För användning med (applikation) DNA-isolering från mikroorganismer
Inkluderar NucleoSpin Microbial DNA Columns, NucleoSpin Bead Tubes Typ B, Collection Tubes (2 mL), buffertar, Flytande Proteinas K
Antal reaktioner 50
Renhet A 260 /A 280 : 1,6 - 2,0
Provvolym <40 mg våtvikt
Testtid 35 min/prep
Avkastning 5 - 25μ g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Microbial DNA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta vatten grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium