Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Microbial DNA Mini kit för DNA från mikroorganismer
Beskrivning
De NucleoSpin™ Mikrobiellt DNA-kit är utformat för bekväm, snabb och enkel isolering av genomiskt DNA från mikrobiella prover. Eftersom mikrobiella prover kan vara svåra att lysera (på grund av deras starka komplexa cellväggsstrukturer), ersätter kitet enzymatisk lysis med mekanisk störning av cellväggsstrukturer med hjälp av NucleoSpin™ Pärlrör.
- Lämplig för en stor variation av utgångsmaterial
- Höga utbyten av genomiskt DNA kan isoleras
- NucleoSpin Bead Tubes Typ B ingår– för effektiv lysering, kompatibel med många störningsenheter
- Snabb och enkel procedur– Flytande proteinas K ingår, inget ytterligare enzym krävs
- Typiska tillämpningar nedströms: PCR, realtids-PCR, southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption |
| Provtyp | Bakterier (Gram +/-), Svampar, Jästsvampar |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 60μ g |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 100 - 200μ L |
| Slutlig produkttyp | Genomiskt DNA |
| För användning med (utrustning) | Centrifuger, Vortex-blandare |
| För användning med (applikation) | DNA-isolering från mikroorganismer |
| Inkluderar | NucleoSpin Microbial DNA Columns, NucleoSpin Bead Tubes Typ B, Collection Tubes (2 mL), buffertar, Flytande Proteinas K |
| Antal reaktioner | 250 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin Microbial DNA
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta vatten grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium