Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Minikit för miRNA och RNA-rening
Produktkod. 11932512
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Antal reaktioner:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
11932512 10 reaktioner 10 reaktioner
12788622 250 reaktioner 250 reaktioner
12798622 50 reaktioner 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Produktkod. 11932512 missing translation for 'mfr' Macherey-Nagel™ missing translation for 'supplierNo' 740971.10
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isolera små och stora RNA parallellt. NucleoSpin™ miRNA Kits fungerar på ett brett utbud av vävnads- och cellodlingsformat.
Funktioner
  • Parallell isolering av små och stora RNA
  • RNA-rening fraktionerad efter storlek:
  • Isolering av endast små RNA (< 200 b),
  • Isolering av litet RNA (< 200 b) och stort RNA (> 200 b) i två separata fraktioner
  • Isolering av totalt RNA (litet och stort RNA i en fraktion)
  • Ytterligare isolering av total proteinfraktion redo att användas för SDS-PAGE och Western blot-analys
  • Utmärkt RNA-återvinning och renhet genom kaotrop saltlys utan fenol/kloroform (patentsökt)
  • NucleoSpin™ Filter för effektiv provhomogenisering
  • rDNas för effektivt avlägsnande på kolumn av genomiskt DNA
Användningsområden
  • Parallell isolering av små och stora RNA från mänsklig/djurvävnad och odlade celler, från växtvävnad och i kombination med fenol/kloroform (t.ex. TRIzol™ ) lys
  • Rening av siRNA och stort dsRNA från DICER-reaktioner
  • Typiska tillämpningar nedströms: realtids-RT-PCR, Northern blotting, chiphybridisering
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
För användning med (applikation) Rening av siRNA och stort dsRNA från DICER-reaktioner
Inkluderar NucleoSpin™ RNA-kolonner, NucleoSpin™ miRNA kolumner, NucleoSpin™ Proteinborttagningskolonner, uppsamlingsrör (2 mL, 2 mL lock, 1,5 mL), NucleoSpin™ Filter, buffertar, RNas-fritt rDNas
Antal reaktioner 10 reaktioner
Produkttyp NucleoSpin™ miRNA Kit
RNase Ja
Provstorlek Litet RNA:< 200 nt, stort RNA:> 200 nt
Testtid <45 min./6 Reaktion och< 35 min./6 Reaktion
Avkastning 10 μg litet RNA, 95 μg stort RNA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin miRNA (10)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane, ethanol, guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol, rDNase