Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Minikit för miRNA och RNA-rening
Beskrivning
Funktioner
- Parallell isolering av små och stora RNA
- RNA-rening fraktionerad efter storlek:
- Isolering av endast små RNA (< 200 b),
- Isolering av litet RNA (< 200 b) och stort RNA (> 200 b) i två separata fraktioner
- Isolering av totalt RNA (litet och stort RNA i en fraktion)
- Ytterligare isolering av total proteinfraktion redo att användas för SDS-PAGE och Western blot-analys
- Utmärkt RNA-återvinning och renhet genom kaotrop saltlys utan fenol/kloroform (patentsökt)
- NucleoSpin™ Filter för effektiv provhomogenisering
- rDNas för effektivt avlägsnande på kolumn av genomiskt DNA
Användningsområden
- Parallell isolering av små och stora RNA från mänsklig/djurvävnad och odlade celler, från växtvävnad och i kombination med fenol/kloroform (t.ex. TRIzol™ ) lys
- Rening av siRNA och stort dsRNA från DICER-reaktioner
- Typiska tillämpningar nedströms: realtids-RT-PCR, Northern blotting, chiphybridisering
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Minispinnkolonn |
| För användning med (applikation) | Rening av siRNA och stort dsRNA från DICER-reaktioner |
| Inkluderar | NucleoSpin™ RNA-kolonner, NucleoSpin™ miRNA kolumner, NucleoSpin™ Proteinborttagningskolonner, uppsamlingsrör (2 mL, 2 mL lock, 1,5 mL), NucleoSpin™ Filter, buffertar, RNas-fritt rDNas |
| Antal reaktioner | 250 reaktioner |
| RNase | Ja |
| Provstorlek | Litet RNA:< 200 nt, stort RNA:> 200 nt |
| Testtid | <45 min./6 Reaktion och< 35 min./6 Reaktion |
| Avkastning | 10 μg litet RNA, 95 μg stort RNA |