Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Minikit för miRNA och RNA-rening
Produktkod. p-8013748
Antal reaktioner:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 11932512
Brand: Macherey-Nagel™ 740971.10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera små och stora RNA parallellt. NucleoSpin™ miRNA Kits fungerar på ett brett utbud av vävnads- och cellodlingsformat.
Funktioner
  • Parallell isolering av små och stora RNA
  • RNA-rening fraktionerad efter storlek:
  • Isolering av endast små RNA (< 200 b),
  • Isolering av litet RNA (< 200 b) och stort RNA (> 200 b) i två separata fraktioner
  • Isolering av totalt RNA (litet och stort RNA i en fraktion)
  • Ytterligare isolering av total proteinfraktion redo att användas för SDS-PAGE och Western blot-analys
  • Utmärkt RNA-återvinning och renhet genom kaotrop saltlys utan fenol/kloroform (patentsökt)
  • NucleoSpin™ Filter för effektiv provhomogenisering
  • rDNas för effektivt avlägsnande på kolumn av genomiskt DNA
Användningsområden
  • Parallell isolering av små och stora RNA från mänsklig/djurvävnad och odlade celler, från växtvävnad och i kombination med fenol/kloroform (t.ex. TRIzol™ ) lys
  • Rening av siRNA och stort dsRNA från DICER-reaktioner
  • Typiska tillämpningar nedströms: realtids-RT-PCR, Northern blotting, chiphybridisering
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
För användning med (applikation) Rening av siRNA och stort dsRNA från DICER-reaktioner
Inkluderar NucleoSpin™ RNA-kolonner, NucleoSpin™ miRNA kolumner, NucleoSpin™ Proteinborttagningskolonner, uppsamlingsrör (2 mL, 2 mL lock, 1,5 mL), NucleoSpin™ Filter, buffertar, RNas-fritt rDNas
Antal reaktioner 10 reaktioner
Produkttyp NucleoSpin™ miRNA Kit
RNase Ja
Provstorlek Litet RNA:< 200 nt, stort RNA:> 200 nt
Testtid <45 min./6 Reaktion och< 35 min./6 Reaktion
Avkastning 10 μg litet RNA, 95 μg stort RNA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin miRNA (10)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,4-dioxane, ethanol, guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol, rDNase