Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA Plasma, Minikit för cirkulerande miRNA
Produktkod. 12375403
Change view
Färg:
Grönt band
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12375403 Grönt band 50 reaktioner
1 options
Produktkod. 12375403 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740981.50
 Begränsad artikel
I lager
Isolering av RNA inklusive cirkulerande miRNA från blodplasma och serum.
  • Effektiv och selektiv isolering av små RNA från plasma- eller serumprover
  • Överlägsen återvinning av små RNA≥ 18 nt
  • Valfri DNA-digerering på kolumn för ökad känslighet i nedströmsapplikationer
  • Enkel och snabb procedur– utan fenol/kloroform
  • Idealisk för användning i cancerforskning (t.ex. tillförlitlig övervakning av kliniska parametrar
  • Typiska nedströmsapplikationer: qRT-PCR i realtid, chiphybridiseringar
Specifikationer
Färg Grönt band
Innehåll och lagring rDNas vid 4° C; Andra komponenter vid rumstemperatur (18 - 25° C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Kiselmembran
Elueringsvolym 20 - 50μ L
Provtyp Plasma, Serum
Effektivitet Bindningskapacitet: 200μ g
Slutlig produkttyp Litet RNA och DNA
För användning med (utrustning) centrifug
För användning med (applikation) Isolering av nukleinsyror
Inkluderar NucleoSpin miRNA-kolonner, uppsamlingsrör (2 mL), buffertar, RNas-fritt rDNas
Antal reaktioner 50 beredningar
Provstorlek 300μ L
Testtid 40 min/10 förberedelser (utan rDNas-digestion); 70 min/10 förberedelser (med rDNase-digestion)