Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpinPlant II-buffertar
Beskrivning
NucleoSpin™ Plant II Kit (mini, midi eller maxi) används för snabb framställning av genomiskt DNA från växtceller och svampar. Kit finns tillgängliga i kapacitet för små, medelstora och stora bearbetningar.
- Två alternativa lyseringsbuffertar ingår för optimal bearbetning av olika prover och högsta flexibilitet:
- Lyseringsbuffert PL1, baserad på CTAB-lysmetod
- Lysisbuffert PL2, baserad på SDS-lysmetod
- NucleoSpin™ filter ingår för klarning av lysat
- Förbättrade buffertkompositioner– högre avkastning och renhet
- Optimerat kiselmembran– förbättrad DNA-bindning
- RNase A ingår
- Typiska tillämpningar nedströms: PCR, Southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lysbuffert PL1 |
| CAS | 50-01-1 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 5 till< 10 % |
| För användning med (applikation) | Framställning av genomiskt DNA från växtceller och svampar |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin Plant II kit |
| pH | 7,5 till 8,5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Formulering | Natriumklorid, vatten |
| Visa mer |