Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II, Mini Kit för DNA från Plants
Antal reaktioner:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
Funktioner
- Den andra generationen för snabb isolering av genomiskt DNA från växtprover
- med högre avkastning och kvalitet
- Två alternativa lyseringsbuffertar ingår för optimal bearbetning av olika prover och högsta flexibilitet:
- Lyseringsbuffert PL1, baserad på CTAB-lysmetod
- Lysisbuffert PL2, baserad på SDS-lysmetod
- NucleoSpin™ Filter ingår för klarning av lysat
- Förbättrade buffertkompositioner– högre avkastning och renhet
- Optimerat kiselmembran– förbättrad DNA-bindning
- RNase A ingår
- DNA från växtceller och vävnad
- DNA från svampar
- Typiska tillämpningar nedströms: PCR, Southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Antal reaktioner | 250 beredningar |
| Produkttyp | Anläggning II |
| Provvolym | <100 mg våt vikt,< 20 mg torrvikt |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin Plant II
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol