Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II, Mini Kit för DNA från Plants
Produktkod. 11982382
Change view
Antal reaktioner:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11982382 50 beredningar 50 reaktioner
11992492 10 beredningar 10 reaktioner
11912262 250 beredningar 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11982382 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740770.50
 Begränsad artikel
I lager
Isolera och rena genomiskt DNA från växtprover. NucleoSpin™ Plant II-kit möjliggör förbättrat utbyte och kvalitets-DNA.
Funktioner
  • Den andra generationen för snabb isolering av genomiskt DNA från växtprover
  • med högre avkastning och kvalitet
  • Två alternativa lyseringsbuffertar ingår för optimal bearbetning av olika prover och högsta flexibilitet:
  • Lyseringsbuffert PL1, baserad på CTAB-lysmetod
  • Lysisbuffert PL2, baserad på SDS-lysmetod
  • NucleoSpin™ Filter ingår för klarning av lysat
  • Förbättrade buffertkompositioner– högre avkastning och renhet
  • Optimerat kiselmembran– förbättrad DNA-bindning
  • RNase A ingår
Användningsområden
  • DNA från växtceller och vävnad
  • DNA från svampar
  • Typiska tillämpningar nedströms: PCR, Southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Antal reaktioner 50 beredningar
Produkttyp Anläggning II
Provvolym <100 mg våt vikt,< 20 mg torrvikt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Plant II
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol