Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II, Mini Kit för DNA från Plants
Produktkod. p-8013749
Antal reaktioner:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 11992492
Brand: Macherey-Nagel™ 740770.10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera och rena genomiskt DNA från växtprover. NucleoSpin™ Plant II-kit möjliggör förbättrat utbyte och kvalitets-DNA.
Funktioner
  • Den andra generationen för snabb isolering av genomiskt DNA från växtprover
  • med högre avkastning och kvalitet
  • Två alternativa lyseringsbuffertar ingår för optimal bearbetning av olika prover och högsta flexibilitet:
  • Lyseringsbuffert PL1, baserad på CTAB-lysmetod
  • Lysisbuffert PL2, baserad på SDS-lysmetod
  • NucleoSpin™ Filter ingår för klarning av lysat
  • Förbättrade buffertkompositioner– högre avkastning och renhet
  • Optimerat kiselmembran– förbättrad DNA-bindning
  • RNase A ingår
Användningsområden
  • DNA från växtceller och vävnad
  • DNA från svampar
  • Typiska tillämpningar nedströms: PCR, Southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Antal reaktioner 10 beredningar
Produkttyp Anläggning II
Provvolym <100 mg våt vikt,< 20 mg torrvikt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Plant II
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol