Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidbuffertset
Produktkod. 11962562
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11962562 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 11962562 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740953
 Begränsad artikel
I lager
Buffertset för isolering av lågkopierade plasmider; att användas med NucleoSpin Plasmid eller NucleoSpin Plasmid (NoLid) kit.
NucleoSpin™ Plasmid Kit används för isolering av lågkopierad plasmid-DNA med hjälp av en tidsbesparande parallell process. Den är lämplig för manuell eller automatiserad bearbetning under vakuum eller genom centrifugering. Den kan bearbeta upp till 5 ml E. coli-kultur, med ett typiskt utbyte –på μ4,6 g plasmid-DNA av sekvenseringsgrad per 1 ml provkultur.
  • NucleoSpin™ Plasmidkit inkluderar filter- och bindningsplattor/remsor, buffertar och RNase A
  • När en större mängd lågkopierad plasmid krävs, kan större odlingsvolymer framställas med hjälp av ytterligare buffertvolymer
  • Plasmidbuffertset ger: 75 mL återsuspensionsbuffert A1 och lyseringsbuffert A2, plus 100 mL neutraliseringsbuffert A3 och RNase A
  • Lämplig för användning endast med NucleoSpin™ Plasmidkit —Räcker för upp till 300 förberedelser
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Återsuspensionsbuffert A1, lyseringsbuffert A2, neutraliseringsbuffert A3
Beskrivning 75 ml upphängningsbuffert A1 och Lysis buffer A2, plus 100 ml neutraliseringsbuffert A3 och RNase A
För användning med (applikation) Isolering av lågkopieplasmid-DNA
För användning med (utrustning) NucleoSpin™ Plasmidkit
Kvantitet 1 sats
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Plasmid Buffer Set
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), guanidine hydrochloride, RNase