Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidkolonner för plasmid-DNA
Produktkod. 15860928
Kvantitet:
250 Pk.
50 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Produktkod. 15860928
Brand: Macherey-Nagel™ 740588.250S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättningskolonner för användning med NucleoSpin™ Plasmidkit för snabb, småskalig framställning av plasmid-DNA av hög renhet, sekvenseringsgrad.
NucleoSpin™ Plasmid
  • För snabb beredning i liten skala med hög renhet plasmid-DNA
  • Snabb procedur– 6 miniförberedelser på 25 min
  • Hög kapacitet– upp till 50μ g plasmid-DNA
  • Kaotropisk salttvättbuffert– extra rent DNA
  • Nedströmsapplikationer: kloning, sekvensering, PCR, transformation, restriktionsanalys
    • Högkopierade plasmider från E. coli
    • Lågkopierade plasmider, P1-konstruktioner eller kosmider (ökade buffertvolymer krävs)
    • Plasmid-DNA från grampositiva bakterier och plasmid-DNA-sanering från reaktionsblandningar
    • Kompletterande protokoll för M13 DNA tillgängligt
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Provtyp E. coli-kultur
Effektivitet Bindningskapacitet: 50μ g
Elueringsvolym 50μ L
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA av sekvenseringsgrad
För användning med (utrustning) NucleoSpin™ Plasmidkit
För användning med (applikation) Framställning av plasmid-DNA med hög renhet
Inkluderar Endast kolumner
Produkttyp NucleoSpin plasmidförsedd kolonn
Kvantitet 250 Pk.
Provvolym 2 till 10 ml
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Plasmid
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr