Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid-DNA
Produktkod. 11942362
Antal reaktioner:
10 beredningar
12 förberedelser
250 beredningar
50 beredningar
Inkluderar:
Inget lock
Lock
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
12 förberedelser
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 11942362
Brand: Macherey-Nagel™ 740499.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbered småskaligt högrenhetsplasmid-DNA snabbt. NucleoSpin™ Plasmidkolonner kommer med eller utan lock.
Funktioner
  • För snabb beredning i liten skala med hög renhet plasmid-DNA
  • Snabb procedur– 6 minipreps på 25 min.
  • Hög kapacitet– upp till μ50 g plasmid-DNA
  • Kaotropisk salttvättbuffert– extra rent DNA
Användningsområden:
  • Högkopierade plasmider från E. coli
  • Lågkopierade plasmider, P1-konstruktioner eller kosmider (ökade buffertvolymer krävs)
  • Plasmid-DNA från grampositiva bakterier och plasmid-DNA-sanering från reaktionsblandningar
  • Kompletterande protokoll för M13 DNA tillgängligt på begäran
  • Typiska tillämpningar nedströms: kloning, sekvensering, PCR, transformation, restriktionsanalys
Specifikationer
Formatera Kolumn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Sekvenseringstyp DNA- och RNA-sekvensering
För användning med (applikation) Högkopierade plasmider från E. coli
Inkluderar Inget lock
Antal reaktioner 50 beredningar
Produkttyp Plasmidkolonner
Kvantitet 2 mL
Provvolym 2 till 10 ml
Storlek <50 kbp
Testtid 25 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin Plasmid (NoLid)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase