Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid-DNA
Produktkod. 11942502
Change view
Antal reaktioner:
10 beredningar
12 förberedelser
250 beredningar
50 beredningar
Inkluderar:
Inget lock
Lock
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
12 förberedelser
250 reaktioner
50 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Inkluderar unitSize
11942502 10 beredningar Lock 10 reaktioner
11932392 50 beredningar Lock 50 reaktioner
12353358 250 beredningar Lock 250 reaktioner
11912252 250 beredningar Inget lock 250 reaktioner
15186446 12 förberedelser Inget lock 12 förberedelser
11942362 50 beredningar Inget lock 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11942502 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740588.10
Förbered småskaligt högrenhetsplasmid-DNA snabbt. NucleoSpin™ Plasmidkolonner kommer med eller utan lock.
Funktioner
  • För snabb beredning i liten skala med hög renhet plasmid-DNA
  • Snabb procedur– 6 minipreps på 25 min.
  • Hög kapacitet– upp till μ50 g plasmid-DNA
  • Kaotropisk salttvättbuffert– extra rent DNA
Användningsområden:
  • Högkopierade plasmider från E. coli
  • Lågkopierade plasmider, P1-konstruktioner eller kosmider (ökade buffertvolymer krävs)
  • Plasmid-DNA från grampositiva bakterier och plasmid-DNA-sanering från reaktionsblandningar
  • Kompletterande protokoll för M13 DNA tillgängligt på begäran
  • Typiska tillämpningar nedströms: kloning, sekvensering, PCR, transformation, restriktionsanalys
Specifikationer
Formatera Kolumn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Sekvenseringstyp DNA- och RNA-sekvensering
För användning med (applikation) Högkopierade plasmider från E. coli
Inkluderar Lock
Antal reaktioner 10 beredningar
Produkttyp Plasmidkolonner
Kvantitet 2 mL
Provvolym 2 till 10 ml
Storlek <50 kbp
Testtid 25 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Plasmid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr