Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid-DNA
Description
Funktioner
- För snabb beredning i liten skala med hög renhet plasmid-DNA
- Snabb procedur– 6 minipreps på 25 min.
- Hög kapacitet– upp till μ50 g plasmid-DNA
- Kaotropisk salttvättbuffert– extra rent DNA
Användningsområden:
- Högkopierade plasmider från E. coli
- Lågkopierade plasmider, P1-konstruktioner eller kosmider (ökade buffertvolymer krävs)
- Plasmid-DNA från grampositiva bakterier och plasmid-DNA-sanering från reaktionsblandningar
- Kompletterande protokoll för M13 DNA tillgängligt på begäran
- Typiska tillämpningar nedströms: kloning, sekvensering, PCR, transformation, restriktionsanalys
Specifications
Specifications
| Formatera | Kolumn |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Sekvenseringstyp | DNA- och RNA-sekvensering |
| För användning med (applikation) | Högkopierade plasmider från E. coli |
| Inkluderar | Inget lock |
| Antal reaktioner | 12 förberedelser |
| Produkttyp | Plasmidkolonner |
| Kvantitet | 2 mL |
| Provvolym | 2 till 10 ml |
| Storlek | <50 kbp |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- NucleoSpin Plasmid (NoLid)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase