Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid (NoLid) för QIAcube
Produktkod. 15196446
Produktkod. 15196446
Brand: Macherey-Nagel™ 740499.240C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabb Mini-beredning av plasmid-DNA på QIAcube .
240 förberedelser, Macherey Nagel
Specifikationer
Innehåll och lagring 18 °C till 25 °C
Formatera Mini Prep
Provtyp Bakterier, E. coli
För användning med (applikation) Hög- och lågkopieringsplasmid-DNA-rening
Antal reaktioner 240 förberedelser
Provvolym 1–5 ml (hög kopia), 6–10 ml (låg kopia)
Mål Plasmid-DNA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Plasmid (NoLid)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase