Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade, Mini-kit för ultrarent plasmid-DNA
Beskrivning
Endotoxiner samrenas under typiska plasmidberedningar från bakterielysat. Eftersom de stör eukaryota cellers överlevnad är endotoxinreduktion väsentlig före celltransfektion. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kit är designade för att minska endotoxiner från bakteriella lysat.
- Renar högkopierade plasmider för transfektion
- Ny teknologi för att minska endotoxinhalten (< 50 EU/μ g DNA) för framgångsrik transfektion
- Snabb rening från E. coli via manuell, vakuum eller centrifugeringsbearbetning
- Ultrasnabb procedur med minispinkolonner förenklar arbetsflödet
- Nedströmsapplikationer: transfektion av vanliga cellinjer (lipofektion, elektroporation)
- Även lämplig för standardapplikationer inom molekylärbiologi, såsom kloning och sekvensering
Specifikationer
Specifikationer
| Bakteriella endotoxiner | <50 EU/ng DNA |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18-25° C) |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology |
| Provtyp | Bakteriekultur (E. coli, högkopierade plasmider) |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 35μ g |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 30 - 50μ L |
| Slutlig produkttyp | Plasmid-DNA av transfektionsgrad |
| För användning med (utrustning) | Centrifuger, vakuumförgreningsrör (t.ex. NucleoVac 96) |
| För användning med (applikation) | Snabb rening av plasmider för transfektion |
| Visa mer |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?