Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade, Mini-kit för ultrarent plasmid-DNA
Produktkod. 15593626
Change view
Antal prover:
50
250
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal prover Förpackningsstorlek
15593626 250 250 reaktioner
15503636 50 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15593626 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740490.250
 Begränsad artikel
I lager
Ett snabbt sätt att rena plasmid-DNA av transfektionsgrad med miniformatteknik för att minska endotoxiner från bakterielysat. Komplett kit innehåller minisnurrkolonner för ett ultrasnabbt arbetsflöde.
Endotoxiner samrenas under typiska plasmidberedningar från bakterielysat. Eftersom de stör eukaryota cellers överlevnad är endotoxinreduktion väsentlig före celltransfektion. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kit är designade för att minska endotoxiner från bakteriella lysat.
  • Renar högkopierade plasmider för transfektion
  • Ny teknologi för att minska endotoxinhalten (< 50 EU/μ g DNA) för framgångsrik transfektion
  • Snabb rening från E. coli via manuell, vakuum eller centrifugeringsbearbetning
  • Ultrasnabb procedur med minispinkolonner förenklar arbetsflödet
  • Nedströmsapplikationer: transfektion av vanliga cellinjer (lipofektion, elektroporation)
  • Även lämplig för standardapplikationer inom molekylärbiologi, såsom kloning och sekvensering
Specifikationer
Bakteriella endotoxiner <50 EU/ng DNA
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology
Provtyp Bakteriekultur (E. coli, högkopierade plasmider)
Effektivitet Bindningskapacitet: 35μ g
Elueringsvolym Elueringsvolym: 30 - 50μ L
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA av transfektionsgrad
För användning med (utrustning) Centrifuger, vakuumförgreningsrör (t.ex. NucleoVac 96)
För användning med (applikation) Snabb rening av plasmider för transfektion
Inkluderar NucleoSpin Plasmid Transfection-grade Columns, Collection Tubes, Buffers, RNase A
Antal prover 250
Renhet A 260 /A 280 : 1,80 - 1,85
Provvolym Upp till 5 ml
Storlek < 15 kbp
Testtid 14 min/6 förberedelser
Avkastning 15 - 30μ g