Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade, Mini-kit för ultrarent plasmid-DNA
Produktkod. p-7159602
Antal prover:
50
250
missing translation for 'unitSize'
250 reaktioner
50 reaktioner
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15503636
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 740490.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ett snabbt sätt att rena plasmid-DNA av transfektionsgrad med miniformatteknik för att minska endotoxiner från bakterielysat. Komplett kit innehåller minisnurrkolonner för ett ultrasnabbt arbetsflöde.
Endotoxiner samrenas under typiska plasmidberedningar från bakterielysat. Eftersom de stör eukaryota cellers överlevnad är endotoxinreduktion väsentlig före celltransfektion. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kit är designade för att minska endotoxiner från bakteriella lysat.
  • Renar högkopierade plasmider för transfektion
  • Ny teknologi för att minska endotoxinhalten (< 50 EU/μ g DNA) för framgångsrik transfektion
  • Snabb rening från E. coli via manuell, vakuum eller centrifugeringsbearbetning
  • Ultrasnabb procedur med minispinkolonner förenklar arbetsflödet
  • Nedströmsapplikationer: transfektion av vanliga cellinjer (lipofektion, elektroporation)
  • Även lämplig för standardapplikationer inom molekylärbiologi, såsom kloning och sekvensering
Spécification
Bakteriella endotoxiner <50 EU/ng DNA
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology
Provtyp Bakteriekultur (E. coli, högkopierade plasmider)
Effektivitet Bindningskapacitet: 35μ g
Elueringsvolym Elueringsvolym: 30 - 50μ L
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA av transfektionsgrad
För användning med (utrustning) Centrifuger, vakuumförgreningsrör (t.ex. NucleoVac 96)
För användning med (applikation) Snabb rening av plasmider för transfektion
Inkluderar NucleoSpin Plasmid Transfection-grade Columns, Collection Tubes, Buffers, RNase A
Antal prover 50
Renhet A 260 /A 280 : 1,80 - 1,85
Provvolym Upp till 5 ml
Storlek < 15 kbp
Testtid 14 min/6 förberedelser
Avkastning 15 - 30μ g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Conseils de prudence
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/trie
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis