Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood Midi
Produktkod. 15128584
Change view
Formatera:
Midi Spin Column
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
15128584 Midi Spin Column Varje
1 options
Produktkod. 15128584 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740210.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3439.17 SEK
    3294.98 SEK / Paket med 1
    Save 144.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Midi spin-kit för överlägsen isolering av totalt RNA från färskt eller fruset helblod (människor eller djur) från vanliga bloduppsamlingsrör. Direkt blodlysering kräver inte användning av en selektiv erytrocytlys.
NucleoSpin™ RNA Blood Midi kit uppnår överlägsen RNA-utbyte och kvalitet i ett format som ger bekväm hantering och flexibel provvolym och genomströmning.
  • Direkt total blodlys —Mycket enkel och bekväm procedur
  • Ingen selektiv erytrocytlys vid 4° —C Slutför bearbetningen i rumstemperatur
  • Överlägsen RNA-utbyte och kvalitet från upp till 1,3 ml helblod
  • Effektivt on-column DNA-borttagning för ökad känslighet i nedströmsapplikationer
  • Kompatibel med vanliga blodprovsrör och antikoagulantia (t.ex. EDTA, citrat och heparin)
Specifikationer
Formatera Midi Spin Column
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Elueringsvolym 200 till 400μ L
Provtyp Helblod (färskt eller fryst)
Effektivitet Bindningskapacitet: 700μ g
Slutlig produkttyp Totalt RNA
För användning med (utrustning) Vortexblandare, Centrifuge
För användning med (applikation) RNA-isolering
Inkluderar NucleoSpin RNA Blood Midi-kolonner med uppsamlingsrör, uppsamlingsrör (15 mL), buffertar, RNas-fritt rDNas, flytande proteinas K
Antal reaktioner 20 förberedelser
Renhet A 260 /A 280 : 1,9 - 2,1
Provstorlek 400 till 1300μ L
Testtid 75 min/6 förberedelser
Avkastning 4 till 26μ L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Blood Midi (20)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate; ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); pr