Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood, Minikit för RNA från blod
Antal reaktioner:
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
Beskrivning
Funktioner
- Direkt total blodlys– mycket enkel och bekväm procedur (patentsökt)
- Ingen selektiv erytrocytlys vid 4° C– fullständig bearbetning vid rumstemperatur
- Överlägsen RNA-utbyte och kvalitet från upp till 400μ L helblod
- Effektivt DNA-borttagning på kolumn för ökad känslighet i nedströmsapplikationer Kompatibel med vanliga bloduppsamlingsrör och antikoagulantia
- (t.ex. EDTA, citrat och heparin)
- Isolering av RNA från färskt eller fruset helblod från vanliga bloduppsamlingsrör
- (EDTA, citrat, heparin)
- Typiska tillämpningar nedströms: qRT-PCR, nästa generations sekvensering, blotting, array-teknologi
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Minispinnkolonn |
| För användning med (applikation) | Isolering av RNA från färskt eller fruset helblod från vanliga bloduppsamlingsrör |
| Inkluderar | NucleoSpin™ RNA-blodkolonner med provtagningsrör, uppsamlingsrör (2 mL), buffertar, RNas-fritt rDNas, flytande proteinas K |
| Antal reaktioner | 50 |
| Produkttyp | NucleoSpin RNA-blod |
| RNase | Ja |
| Provstorlek | <400μ L |
| Testtid | 55 min./6 Reaktion |
| Avkastning | 1 till 8 μg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin RNA Blood
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted< 20 %) /guanidinehydrochloride,ethanol/