Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood, Minikit för RNA från blod
Produktkod. 12825693
Antal reaktioner:
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
Produktkod. 12825693
Brand: Macherey-Nagel™ 740200.10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera RNA med ett enkelt och bekvämt spinkolonnformat. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood är optimerat för isolering av RNA från färskt eller fryst helblod (människor eller djur).
Funktioner
  • Direkt total blodlys– mycket enkel och bekväm procedur (patentsökt)
  • Ingen selektiv erytrocytlys vid 4° C– fullständig bearbetning vid rumstemperatur
  • Överlägsen RNA-utbyte och kvalitet från upp till 400μ L helblod
  • Effektivt DNA-borttagning på kolumn för ökad känslighet i nedströmsapplikationer Kompatibel med vanliga bloduppsamlingsrör och antikoagulantia
  • (t.ex. EDTA, citrat och heparin)
Användningsområden
  • Isolering av RNA från färskt eller fruset helblod från vanliga bloduppsamlingsrör
  • (EDTA, citrat, heparin)
  • Typiska tillämpningar nedströms: qRT-PCR, nästa generations sekvensering, blotting, array-teknologi
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
För användning med (applikation) Isolering av RNA från färskt eller fruset helblod från vanliga bloduppsamlingsrör
Inkluderar NucleoSpin™ RNA-blodkolonner med provtagningsrör, uppsamlingsrör (2 mL), buffertar, RNas-fritt rDNas, flytande proteinas K
Antal reaktioner 10
Produkttyp NucleoSpin RNA-blod
RNase Ja
Provstorlek <400μ L
Testtid 55 min./6 Reaktion
Avkastning 1 till 8 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Blood
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted< 20 %) /guanidinehydrochloride,ethanol/