Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Clean-up Maxi kit för RNA rengöring och koncentration
Produktkod. 15880958
Change view
:
20 förberedelser
Produktkod.
15880958 20 förberedelser
1 options
Produktkod. 15880958 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740910.20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mycket effektiv rengöring och koncentration av RNA-prover
  • Designad för att rensa upp RNA från antingen råa preparat eller enzymreaktioner
  • Designad för mycket stora prover– upp till 35 mg rå-RNA
  • Fullständigt avlägsnande av RT-PCR-hämmare
  • Tidsbesparande procedur utan DNase-nedbrytning
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera Maxi Spin Column
Isoleringsteknik Kiselmembran
Elueringsvolym 3 - 5 mL
Provtyp Rå-RNA
Effektivitet Bindningskapacitet: 35 mg
Slutlig produkttyp Ultrarent RNA
För användning med (utrustning) Vortexblandare, centrifugering för 50 mL rör
För användning med (applikation) Sanering av stora mängder RNA
Inkluderar NucleoSpin RNA Clean-up Maxi-kolonner, uppsamlingsrör, buffertar
Antal prover 20
Renhet A 260 /A 280 : 1,9 - 2,1
Provstorlek <35 mg rå RNA
Testtid 30 min/6 förberedelser
Avkastning 85 - 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Clean-up Maxi (20)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidium thiocyanide, ethanol