Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-kolonner, Mini-kolonner för RNA-rening
Produktkod. 15880968
Change view
Kvantitet:
250 kolumner
50 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880968 50 kolumner Paket med 50
15870968 250 kolumner Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15880968 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740955.50S
I lager
Ytterligare kiselmembran-minispinkolonner för användning vid isolering av RNA med högsta integritet från celler och vävnad med hjälp av NucleoSpin™ RNA kit.
NucleoSpin ™ RNA
  • rDNas inkluderat för on-column DNA-digestion– enkelt och effektivt avlägsnande av kontaminerande DNA
  • NucleoSpin- filter (förstörare)– effektiv provhomogenisering och minskning av viskositeten
  • Upp till 70μ g redo att använda RNA
  • Parallell rening av genomiskt DNA genom att använda NucleoSpin™ RNA/DNA-buffertuppsättning
  • RNA-isolering från odlade celler, vävnad (standardprotokoll):
    • RNA från< 10 9 bakterieceller (Gram-negativa, Gram-positiva) eller< 10 8 jästceller
    • RNA från≤ 100μ L biologiska vätskor
    • RNA-sanering från reaktionsblandningar
    • RNA från prover lagrade i RNA senare™
    • RNA från salivprover insamlade med Oragene™ RNA (Genotek )
  • Typiska tillämpningar nedströms: realtids RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Färg Blå band
Innehåll och lagring rDNas vid 4° C; Andra komponenter i rumstemperatur (18 °C till 25° C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Elueringsvolym 40 till 120μ L
Provtyp Odlade bakterie- eller jästceller, Människo- eller djurvävnad
Effektivitet Bindningskapacitet: 200μ g
För användning med (utrustning) NucleoSpin RNA-kit
För användning med (applikation) Isolering av RNA från celler och vävnad
Inkluderar Endast kolumner
Kvantitet 50 kolumner
Provstorlek <30 mg vävnad, 5 x 10 ^ odlade celler
Testtid 35 min/6 förberedelser
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu