Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-kolonner, Mini-kolonner för RNA-rening
Produktkod. p-7159625
Kvantitet:
250 kolumner
50 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Produktkod. 15880968
Brand: Macherey-Nagel™ 740955.50S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ytterligare kiselmembran-minispinkolonner för användning vid isolering av RNA med högsta integritet från celler och vävnad med hjälp av NucleoSpin™ RNA kit.
NucleoSpin ™ RNA
  • rDNas inkluderat för on-column DNA-digestion– enkelt och effektivt avlägsnande av kontaminerande DNA
  • NucleoSpin- filter (förstörare)– effektiv provhomogenisering och minskning av viskositeten
  • Upp till 70μ g redo att använda RNA
  • Parallell rening av genomiskt DNA genom att använda NucleoSpin™ RNA/DNA-buffertuppsättning
  • RNA-isolering från odlade celler, vävnad (standardprotokoll):
    • RNA från< 10 9 bakterieceller (Gram-negativa, Gram-positiva) eller< 10 8 jästceller
    • RNA från≤ 100μ L biologiska vätskor
    • RNA-sanering från reaktionsblandningar
    • RNA från prover lagrade i RNA senare
    • RNA från salivprover insamlade med Oragene™ RNA (Genotek )
  • Typiska tillämpningar nedströms: realtids RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Färg Blå band
Innehåll och lagring rDNas vid 4° C; Andra komponenter i rumstemperatur (18 °C till 25° C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Elueringsvolym 40 till 120μ L
Provtyp Odlade bakterie- eller jästceller, Människo- eller djurvävnad
Effektivitet Bindningskapacitet: 200μ g
För användning med (utrustning) NucleoSpin RNA-kit
För användning med (applikation) Isolering av RNA från celler och vävnad
Inkluderar Endast kolumner
Kvantitet 50 kolumner
Provstorlek <30 mg vävnad, 5 x 10 ^ odlade celler
Testtid 35 min/6 förberedelser
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu