Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA, Mini Kit för RNA-rening
Produktkod. 15220023
Change view
Antal reaktioner:
10
12
50
240
250
Formatera:
Minispinnkolonn
QIAcube
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
300ml
50 reaktioner
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Formatera unitSize
15220023 240 QIAcube Varje
12373368 250 Minispinnkolonn 250 reaktioner
11922402 50 Minispinnkolonn 50 reaktioner
11912512 10 Minispinnkolonn 10 reaktioner
15373604 12 QIAcube 300ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15220023 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740955.240C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mini spin kit för isolering av RNA med högsta integritet.
Funktioner
  • DNas inkluderat för DNA-nedbrytning på kolonn– enkelt och effektivt avlägsnande av kontaminerande DNA
  • NucleoSpin™-filter (förstörare)– effektiv provhomogenisering och minskning av viskositeten
  • Upp till 70μ g RNA färdigt att använda
  • Parallell rening av genomiskt DNA med hjälp av NucleoSpin™ RNA/DNA Buffer Set
Tillämpningar
  • RNA-isolering från odlade celler, vävnad (standardprotokoll)
  • RNA från < 109 bakterieceller (Gram-negativa, Gram-positiva) eller < 108 jästceller
  • RNA från ≤ 100μ l biologiska vätskor
  • RNA-sanering från reaktionsblandningar
  • RNA från prover lagrade i RNAlater™
  • RNA från salivprover insamlade med Oragene ™ RNA (Genotek)
  • Typiska tillämpningar nedströms: realtids RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, array-teknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Bakterieinnehåll 70μ g
Detektionsmetod Kiselmembran
Formatera QIAcube
Isoleringsteknik Kiselmembran
DNas Ja
Slutlig produkttyp NucleoSpin™ RNA Kit
För användning med (applikation) RNA-isolering från odlade celler, vävnad
Antal reaktioner 240
Antal prover 4
Produkttyp NucleoSpin™ RNA Kit
Kvantitet 1 vardera
Provstorlek <5 x 106 odlade celler,< 30 mg mänsklig/djurvävnad,< 109 bakterieceller,< 108 jästceller
Avkastning 14 μg HeLa-celler, 70 μg bakterieceller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol