Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA, Mini Kit för RNA-rening
Antal reaktioner:
10
12
50
240
250
Formatera:
Minispinnkolonn
QIAcube
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
300ml
50 reaktioner
Varje
Beskrivning
Funktioner
- DNas inkluderat för DNA-nedbrytning på kolonn– enkelt och effektivt avlägsnande av kontaminerande DNA
- NucleoSpin™-filter (förstörare)– effektiv provhomogenisering och minskning av viskositeten
- Upp till 70μ g RNA färdigt att använda
- Parallell rening av genomiskt DNA med hjälp av NucleoSpin™ RNA/DNA Buffer Set
Tillämpningar
- RNA-isolering från odlade celler, vävnad (standardprotokoll)
- RNA från < 109 bakterieceller (Gram-negativa, Gram-positiva) eller < 108 jästceller
- RNA från ≤ 100μ l biologiska vätskor
- RNA-sanering från reaktionsblandningar
- RNA från prover lagrade i RNAlater™
- RNA från salivprover insamlade med Oragene ™ RNA (Genotek)
- Typiska tillämpningar nedströms: realtids RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, array-teknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterieinnehåll | 70μ g |
| Detektionsmetod | Kiselmembran |
| Formatera | QIAcube |
| Isoleringsteknik | Kiselmembran |
| DNas | Ja |
| Slutlig produkttyp | NucleoSpin™ RNA Kit |
| För användning med (applikation) | RNA-isolering från odlade celler, vävnad |
| Antal reaktioner | 12 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA Kit |
| Kvantitet | 1 st |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin RNA
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu