Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant, Mini kit för RNA från planta
Produktkod. 12711021
Antal reaktioner:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 12711021
Brand: Macherey-Nagel™ 740949.250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolerar totalt RNA från alla typer av växtmaterial och filamentösa svampar utan nedbrytning av RNA. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant Kit är ett komplett mini-spin-kit som inkluderar RNA-växtkolonner med uppsamlingsrör, filter, alla nödvändiga buffertar och RNase-fritt rDNas.
NucleoSpin™ RNA Plant Kit är designat för isolering av DNA-free , högkvalitativt RNA från en mängd olika växt- och svampprover. Typiska nedströmsapplikationer inkluderar RT-PCR i realtid, genuttrycksprofilering, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi och RNase-skyddsanalyser.
  • Två olika lysbuffertar inkluderade —Optimerad lyseringsprocedur för typiska förhållanden och för speciella metaboliter
  • rDNas inkluderat för on-column digestion —Effektivt avlägsnande av kontaminerande DNA
  • NucleoSpin™ Filter (förstörare) inkluderade —Effektiv provhomogenisering och minskning av viskositeten
  • Parallell rening av DNA möjlig —Genom att använda NucleoSpin™ RNA/DNA-buffertuppsättning
Kitkomponenter:NucleoSpin™ RNA-kolonner med 2 mL uppsamlingsrör, 2 mL och 1,5 mL uppsamlingsrör, NucleoSpin™ filter, buffertar (lys, tvätt, avsaltning), RNasfritt DNas I, reaktionsbuffert för DNas, RNasfritt vatten
  • Mini spin-kolonn med kiselmembranteknologi
  • Ger 3 till μ70 g RNA från 100 μg växtmaterial
  • Elueringsvolym: 40 till 60 μL
  • Fragmentstorlek: 200b 20–kb
  • Bindningskapacitet: 200 μg
  • Förberedelsetid: 30 min./6 förberedelser
  • A 260 /A 280 : 1,9 2,–1
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
För användning med (utrustning) Realtids RT-PCR
För användning med (applikation) RNA-rening från växtceller och vävnad
Inkluderar Lysbuffert RA1 (125mL), Lyseringsbuffert RAP (125mL), Tvättbuffert RAW2 (80mL), Tvättbuffert RA3-koncentrat (3 x 25mL), Membranavsaltningsbuffert (125mL), Reaktionsbuffert för rDNas (30mL), RNasfritt F-viDNas-vatten), (RN0mL-fritt rDNas-fritt vatten), (RN0mL NucleoSpin-filter (250), NucleoSpin RNA Plan Kolumner med uppsamlingsrör (250), 2 ml uppsamlingsrör (750), 1,5 ml uppsamlingsrör (250)
Antal reaktioner 250 beredningar
Produkttyp NucleoSpin™ RNA-växtkolumn
Kvantitet 1 vardera
Provstorlek <100 mg
Avkastning 3 –70 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Plant
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol (diluted < 20 %)(denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); guanidinium thiocyanate; gua