Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant, Mini kit för RNA från planta
Beskrivning
NucleoSpin™ RNA Plant Kit är designat för isolering av DNA-free , högkvalitativt RNA från en mängd olika växt- och svampprover. Typiska nedströmsapplikationer inkluderar RT-PCR i realtid, genuttrycksprofilering, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi och RNase-skyddsanalyser.
- Två olika lysbuffertar inkluderade —Optimerad lyseringsprocedur för typiska förhållanden och för speciella metaboliter
- rDNas inkluderat för on-column digestion —Effektivt avlägsnande av kontaminerande DNA
- NucleoSpin™ Filter (förstörare) inkluderade —Effektiv provhomogenisering och minskning av viskositeten
- Parallell rening av DNA möjlig —Genom att använda NucleoSpin™ RNA/DNA-buffertuppsättning
Kitkomponenter:NucleoSpin™ RNA-kolonner med 2 mL uppsamlingsrör, 2 mL och 1,5 mL uppsamlingsrör, NucleoSpin™ filter, buffertar (lys, tvätt, avsaltning), RNasfritt DNas I, reaktionsbuffert för DNas, RNasfritt vatten
- Mini spin-kolonn med kiselmembranteknologi
- Ger 3 till μ70 g RNA från 100 μg växtmaterial
- Elueringsvolym: 40 till 60 μL
- Fragmentstorlek: 200b 20–kb
- Bindningskapacitet: 200 μg
- Förberedelsetid: 30 min./6 förberedelser
- A 260 /A 280 : 1,9 2,–1
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Minispinnkolonn |
| För användning med (utrustning) | Realtids RT-PCR |
| För användning med (applikation) | RNA-rening från växtceller och vävnad |
| Inkluderar | Lysbuffert RA1 (25mL), Lyseringsbuffert RAP (25mL), Tvättbuffert RAW2 (13mL), Tvättbuffert RA3-koncentrat (12mL), Membranavsaltningsbuffert (25mL), Reaktionsbuffert för rDNas (7mL), RNasfritt rDNas (1 storlek F fritt vattenflaska), (50in-filter), (13Spinas-fritt vatten), (50in-filter), (50mL). NucleoSpin RNA Plan Kolumner med uppsamlingsrör (50), 2 ml uppsamlingsrör (150), 1,5 ml uppsamlingsrör (50) |
| Antal reaktioner | 50 beredningar |
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA-växtkolumn |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Provstorlek | <100 mg |
| Avkastning | 3 –70 μg |
Säkerhet och hantering
- NucleoSpin RNA Plant
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol (diluted < 20 %)(denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); guanidinium thiocyanate; gua