Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant, Mini kit för RNA från planta
Produktkod. p-8013759
Antal reaktioner:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 12979894
Brand: Macherey-Nagel™ 740949.10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolerar totalt RNA från alla typer av växtmaterial och filamentösa svampar utan nedbrytning av RNA. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant Kit är ett komplett mini-spin-kit som inkluderar RNA-växtkolonner med uppsamlingsrör, filter, alla nödvändiga buffertar och RNase-fritt rDNas.
NucleoSpin™ RNA Plant Kit är designat för isolering av DNA-free , högkvalitativt RNA från en mängd olika växt- och svampprover. Typiska nedströmsapplikationer inkluderar RT-PCR i realtid, genuttrycksprofilering, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi och RNase-skyddsanalyser.
  • Två olika lysbuffertar inkluderade —Optimerad lyseringsprocedur för typiska förhållanden och för speciella metaboliter
  • rDNas inkluderat för on-column digestion —Effektivt avlägsnande av kontaminerande DNA
  • NucleoSpin™ Filter (förstörare) inkluderade —Effektiv provhomogenisering och minskning av viskositeten
  • Parallell rening av DNA möjlig —Genom att använda NucleoSpin™ RNA/DNA-buffertuppsättning
Kitkomponenter:NucleoSpin™ RNA-kolonner med 2 mL uppsamlingsrör, 2 mL och 1,5 mL uppsamlingsrör, NucleoSpin™ filter, buffertar (lys, tvätt, avsaltning), RNasfritt DNas I, reaktionsbuffert för DNas, RNasfritt vatten
  • Mini spin-kolonn med kiselmembranteknologi
  • Ger 3 till μ70 g RNA från 100 μg växtmaterial
  • Elueringsvolym: 40 till 60 μL
  • Fragmentstorlek: 200b 20–kb
  • Bindningskapacitet: 200 μg
  • Förberedelsetid: 30 min./6 förberedelser
  • A 260 /A 280 : 1,9 2,–1
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
För användning med (utrustning) Realtids RT-PCR
För användning med (applikation) RNA-rening från växtceller och vävnad
Inkluderar Lysbuffert RA1 (10mL), Lyseringsbuffert RAP (10mL), Tvättbuffert RAW2 (13mL), Tvättbuffert RA3-koncentrat (6mL), Membranavsaltningsbuffert (10mL), Reaktionsbuffert för rDNas (7mL), RNasfritt rDNas (1 storlek D-flaska), (1Spinas-fritt vatten), (10mL-fritt vatten), (10mL-filter) NucleoSpin RNA Plan Kolumner med uppsamlingsrör (10), 2 ml uppsamlingsrör (30), 1,5 ml uppsamlingsrör (10)
Antal reaktioner 10 beredningar
Produkttyp NucleoSpin™ RNA-växtkolumn
Kvantitet 1 vardera
Provstorlek <100 mg
Avkastning 3 –70 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Plant
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol (diluted < 20 %)(denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); guanidinium thiocyanate; gua