Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant and Fungi, Minikit för RNA från växt och svamp
Antal reaktioner:
10
50
250
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
Växt- och svampmaterial är olika vad gäller struktur, cellväggssammansättning, biokemiska föreningar och typer av organ. Vanliga produkter för RNA-isolering misslyckas ofta med att effektivt rena RNA från utmanande växtprover.
- Skräddarsydda protokoll för olika utgångsmaterial (t.ex. frön, rötter, stjälkar, nålar)
- Bekväm hantering och effektiv isolering av RNA med hög integritet
- NucleoSpin RNA växt- och svampfilter för lysatrensning ingår
- Designad för prover rika på sekundära metaboliter, socker, stärkelse eller andra föreningar som stör nukleinsyrareningsmetoder
- Kan även användas för standardprover, som Arabidopsis-blad
- Typiska tillämpningar nedströms: realtids RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Kiselmembran |
| Elueringsvolym | 50μ L |
| Provtyp | Växt- eller svampmaterial (frön, rötter, stjälkar, nålar) |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 200μ g |
| Slutlig produkttyp | RNA med hög integritet |
| För användning med (applikation) | Isolering av RNA från växt- och svampprover |
| Inkluderar | Filter, kolonner med uppsamlingsrör, uppsamlingsrör (2 mL), uppsamlingsrör (1,5 mL), buffertar, RNase-fritt vatten |
| Antal reaktioner | 10 |
| Renhet | A 260 /A 280 : 1,9 - 2,1 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin RNA Plant and Fungi
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta vatten grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride, ethylendinitrilo tetraacetic acid (EDTA)