Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant and Fungi, Minikit för RNA från växt och svamp
Produktkod. 15865244
Change view
Antal reaktioner:
10
50
250
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15865244 250 250 reaktioner
15705543 10 10 reaktioner
15715543 50 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15865244 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740120.250
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Universellt kit utformat för att isolera RNA med hög integritet från utmanande växt- och svampprover med hjälp av minispinkolonner med silikamembran, för användning i en mängd olika nedströmsapplikationer. Kit med 10, 50 eller 250 förberedelser tillgängliga.
Växt- och svampmaterial är olika vad gäller struktur, cellväggssammansättning, biokemiska föreningar och typer av organ. Vanliga produkter för RNA-isolering misslyckas ofta med att effektivt rena RNA från utmanande växtprover.
  • Skräddarsydda protokoll för olika utgångsmaterial (t.ex. frön, rötter, stjälkar, nålar)
  • Bekväm hantering och effektiv isolering av RNA med hög integritet
  • NucleoSpin RNA växt- och svampfilter för lysatrensning ingår
  • Designad för prover rika på sekundära metaboliter, socker, stärkelse eller andra föreningar som stör nukleinsyrareningsmetoder
  • Kan även användas för standardprover, som Arabidopsis-blad
  • Typiska tillämpningar nedströms: realtids RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifica
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Kiselmembran
Elueringsvolym 50μ L
Provtyp Växt- eller svampmaterial (frön, rötter, stjälkar, nålar)
Effektivitet Bindningskapacitet: 200μ g
Slutlig produkttyp RNA med hög integritet
För användning med (applikation) Isolering av RNA från växt- och svampprover
Inkluderar Filter, kolonner med uppsamlingsrör, uppsamlingsrör (2 mL), uppsamlingsrör (1,5 mL), buffertar, RNase-fritt vatten
Antal reaktioner 250
Renhet A 260 /A 280 : 1,9 - 2,1
Provstorlek < 500 mg
Testa känslighet RNA-integritetsnummer (RIN): 7 - 9
Testtid 25 min / 6 förberedelser (förberedelsetid)
Avkastning 20 - 70μ g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Plant and Fungi
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consigli di prudenza
  • P264-Tvätta vatten grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethylendinitrilo tetraacetic acid (EDTA)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.