Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus
Produktkod. 15300205
Change view
Antal reaktioner:
250 beredningar
Förpackningsstorlek:
250 förberedelser
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15300205 250 beredningar 250 förberedelser
1 options
Produktkod. 15300205 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740984.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19785.06 SEK
    17234.37 SEK / Paket med 250
    Save 2550.69 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Det toppmoderna kitet med dubbla kolumner inkluderar kolumner för borttagning av gDNA och RNA-bindande kolonner för effektiv och snabb RNA-isolering från celler och vävnader.
NucleoSpin™ RNA Plus
  • Effektiv och snabb RNA-isolering från celler och vävnader
  • Två-kolumnsystem inkluderar gDNA-borttagningskolonner och RNA-bindande kolonner
  • NucleoSpin™ Kolumner för borttagning av gDNA– ingen tidskrävande rDNas-nedbrytning
  • Bekväm hantering– lysatrensning och gDNA-borttagning på en kolonn i ett steg
  • Ny effektiv lyseringsbuffert– ingen b-merkaptoetanol eller TCEP behövs
  • Olika provmaterial– odlade celler, djurvävnad, växtvävnad, mikroorganismer
  • Nedströmsapplikationer inkluderar RT-PCR i realtid, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Färg Gul/blå ring
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18 °C till 25 °C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Elueringsvolym 30 till 120μ L
Provtyp Odlade bakterie- eller jästceller, Människo- eller djurvävnad
Effektivitet Bindningskapacitet: 200μ g
Slutlig produkttyp RNA (med typiskt RIN> 9)
För användning med (utrustning) centrifug
För användning med (applikation) Isolering av RNA
Inkluderar NucleoSpin RNA Plus-kolonner, NucleoSpin gDNA-borttagningskolonner, uppsamlingsrör (2 mL), uppsamlingsrör (1,5 mL), buffertar
Antal reaktioner 250 beredningar
Produkttyp RNA-isoleringssats
Renhet A 260 /A 280 : 1,9 - 2,1
Provstorlek <30 mg vävnad; <30 mg vävnad
Testtid 20 min./6 förberedelser
Avkastning HeLa-celler (5 x 10 6 ): 40-60μ g
Muslever (20 mg): 80-100μ g
Musnjure (20 mg): 40-70μ
μ g Musmjälte (5 mg): 30-60 g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Plus
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate, guanidinium thiocyanate, guanidinehydrochloride, ethanol