Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, Minikit för RNA-rening med DNA-borttagningskolonn
Produktkod. 15390195
Change view
Antal prover:
50
Förpackningsstorlek:
50 förberedelser
Produktkod. Antal prover Förpackningsstorlek
15390195 50 50 förberedelser
1 options
Produktkod. 15390195 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740984.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.63 SEK
    3937.62 SEK / Paket med 50
    Save 173.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Mini spin-kit för ultrasnabb och bekväm RNA-isolering utan rDNas-nedbrytning.
  • rDNas-nedbrytning
  • Typiskt RIN (RNA-integritetsnummer)> 9
  • Elueringsvolym: –30 120 μL
  • Förberedelsetid: 20 min./6 förberedelser
  • Bindningskapacitet 200 μg
Specifikationer
Buffert Lysisbuffert
Formatera Minispinnkolonn
Elueringsvolym Elueringsvolym: 30–120μ L
Provtyp <1 x 10 7 odlade celler, <1 x 109 bakterieceller, <1 x 10 8 jästceller, <30 mg Människo-/djurvävnad
För användning med (applikation) RNA-isolering från celler och vävnader
Inkluderar Kolumn för borttagning av NucleoSpin gDNA
Antal prover 50
Produkttyp RNA-isoleringskit
Avkastning Typiskt utbyte: HeLa-celler 5 x 106: 40-60 μg; Muslever 20mg: 80-100 μg; Musnjure 20 mg: 40-70 μg; Musmjälte 5mg: 30-60 μg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Plus
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol
Kit som endast ska användas för forskningsändamål