Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, Minikit för RNA-rening med DNA-borttagningskolonn
Produktkod. 15370195
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
10 förberedelser
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15370195 1 Kit 10 förberedelser
1 options
Produktkod. 15370195 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740984.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.13 SEK
    313.29 SEK / 10 förberedelser
    Save 541.84 SEK
    63% Av
 Begränsad artikel
I lager
Mini spin-kit för ultrasnabb och bekväm RNA-isolering utan rDNas-nedbrytning.
Under isoleringen av RNA är det absolut nödvändigt att förhindra nedbrytning av RNA. I den NucleoSpin™ RNA Plus-metoden, celler och vävnader lyseras först genom inkubation i en kaotropisk jonlysbuffertlösning, som omedelbart inaktiverar RNaser. Lysatet tillsätts till gDNA-borttagningskolumnen för att klargöra lysatet och för att avlägsna kontaminerande gDNA. Efter tillsatsen av den bindande lösningen till genomflödet, binds RNA till RNA Plus-kolonnen. Två efterföljande tvättsteg tar bort salter, metaboliter och makromolekylära cellkomponenter. RNA av hög kvalitet elueras med RNas-fritt H 2 O.
  • Inkluderar NucleoSpin™ gDNA-borttagningskolumn: ingen tidskrävande rDNas-nedbrytning
  • Bekväm hantering: lysatrensning och gDNA-borttagning med en kolonn i ett steg
  • Ny effektiv lyseringsbuffert: nejβ -merkaptoetanol eller TCEP behövs
  • Nedströmsapplikationer: realtids RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
  • Kitinnehåll: NucleoSpin RNA Plus-kolonner, NucleoSpin gDNA-borttagningskolonner, uppsamlingsrör, buffertar
Specifikationer
Bakterieinnehåll <10 9 Celler
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25 °C)
Buffert Lysisbuffert
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane System (två kolumner)
Elueringsvolym Elueringsvolym: –30 120 μL
Provtyp <1 x 10 7 odlade celler, <1 x 109 bakterieceller, <1 x 10 8 jästceller, <30 mg Människo-/djurvävnad
För användning med (applikation) RNA-isolering från odlade celler, djurvävnad, växtvävnad, mikroorganismer
Inkluderar NucleoSpin™ RNA Plus-kolonner med uppsamlingsrör, NucleoSpin™ gDNA-borttagningskolonner med uppsamlingsrör, uppsamlingsrör (2 mL), uppsamlingsrör (1,5 mL), buffertar
Antal reaktioner 10
Produkttyp NucleoSpin RNA Plus kit
Kvantitet 1 Kit
RNase Ja
Provstorlek <1 x 107 odlade celler,< 30 mg mänsklig/djurvävnad,< 109 bakterieceller,< 108 jästceller
Storlek >200 nt
Testtid 20 min./6 Reaktion
Avkastning HeLa-celler 5 x 10 6 : 40-μ60 g
Muslever 20mg: 80-μ100 g
Musnjure 20mg: 40-μ70 g
Musmjälte 5mg: 30-60 μg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Plus
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol