Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS, Mikrokit för RNA-rening med DNA-borttagningskolonn
Produktkod. 15741639
Change view
Antal reaktioner:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
15741639 10 beredningar 10 reaktioner
15761639 50 beredningar 50 reaktioner
15751639 250 beredningar 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15741639 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740990.10
Designad för effektiv och snabb RNA-isolering från de minsta proverna av celler och vävnader. Det toppmoderna kitet med dubbla kolumner inkluderar kolumner för borttagning av gDNA och RNA-bindande kolumner.
NucleoSpin™ RNA Plus XS
  • Utvecklad för extra små prover ner till encellsanalys
  • Effektiv och snabb RNA-isolering från celler och vävnader
  • Två-kolumnsystem inkluderar gDNA-borttagningskolonner och RNA-bindande kolonner
  • NucleoSpin™ Kolumner för borttagning av gDNA– ingen tidskrävande rDNas-nedbrytning
  • Bekväm hantering– lysatrensning och gDNA-borttagning på en kolonn i ett steg
  • Ny effektiv lyseringsbuffert– ingen b-merkaptoetanol eller TCEP behövs
  • Olika provmaterial– odlade celler, djurvävnad, växtvävnad, mikroorganismer
  • Nedströmsapplikationer inkluderar RT-PCR i realtid, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Färg Gul/blå ring
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Kiselmembran
Elueringsvolym 5 - 30μ L
Provtyp Odlade celler, Människo- eller djurvävnad
Effektivitet Bindningskapacitet: 110μ g
Slutlig produkttyp RNA (med typiskt RIN> 8)
För användning med (utrustning) centrifug
För användning med (applikation) Isolering av RNA
Inkluderar NucleoSpin RNA Plus XS-kolonner, NucleoSpin gDNA-borttagningskolonner XS, uppsamlingsrör (2 mL), uppsamlingsrör (1,5 mL), buffertar
Antal reaktioner 10 beredningar
Produkttyp RNA-isoleringssats
Renhet A 260 /A 280 : 1,9 - 2,2
Provstorlek 1 - 105 odlade celler; <5 mg mänsklig/djurvävnad
Testtid 18 min/6 förberedelser
Avkastning 0,05 till 0,2 ng (101 HeLa-celler), 0,5 till 2μ g (105 HeLa-celler), 2,5 till 8 ng (0,5μ g muslever), 0,1 till 0,5 ng (0,5μ g mushjärna)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Plus XS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)