Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS, Mikrokit för RNA-rening med DNA-borttagningskolonn
Produktkod. 15751639
Antal reaktioner:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 15751639
Brand: Macherey-Nagel™ 740990.250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för effektiv och snabb RNA-isolering från de minsta proverna av celler och vävnader. Det toppmoderna kitet med dubbla kolumner inkluderar kolumner för borttagning av gDNA och RNA-bindande kolumner.
NucleoSpin™ RNA Plus XS
  • Utvecklad för extra små prover ner till encellsanalys
  • Effektiv och snabb RNA-isolering från celler och vävnader
  • Två-kolumnsystem inkluderar gDNA-borttagningskolonner och RNA-bindande kolonner
  • NucleoSpin™ Kolumner för borttagning av gDNA– ingen tidskrävande rDNas-nedbrytning
  • Bekväm hantering– lysatrensning och gDNA-borttagning på en kolonn i ett steg
  • Ny effektiv lyseringsbuffert– ingen b-merkaptoetanol eller TCEP behövs
  • Olika provmaterial– odlade celler, djurvävnad, växtvävnad, mikroorganismer
  • Nedströmsapplikationer inkluderar RT-PCR i realtid, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Färg Gul/blå ring
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Kiselmembran
Elueringsvolym 5 - 30μ L
Provtyp Odlade celler, Människo- eller djurvävnad
Effektivitet Bindningskapacitet: 110μ g
Slutlig produkttyp RNA (med typiskt RIN> 8)
För användning med (utrustning) centrifug
För användning med (applikation) Isolering av RNA
Inkluderar NucleoSpin RNA Plus XS-kolonner, NucleoSpin gDNA-borttagningskolonner XS, uppsamlingsrör (2 mL), uppsamlingsrör (1,5 mL), buffertar
Antal reaktioner 250 beredningar
Produkttyp RNA-isoleringssats
Renhet A 260 /A 280 : 1,9 - 2,2
Provstorlek 1 - 105 odlade celler; <5 mg mänsklig/djurvävnad
Testtid 18 min/6 förberedelser
Avkastning 0,05 till 0,2 ng (101 HeLa-celler), 0,5 till 2μ g (105 HeLa-celler), 2,5 till 8 ng (0,5μ g muslever), 0,1 till 0,5 ng (0,5μ g mushjärna)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Plus XS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)