Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein, Minikit för RNA och Proteinrening
Produktkod. 12718592
Tillräckligt för:
10rxns
250rxns
50rxns
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 12718592
Brand: Macherey-Nagel™ 740933.10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera RNA och protein från odelade prover. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein Column Set löser problemet med att extrahera både protein och RNA från samma prov parallellt.
Funktioner
  • Parallell isolering av RNA och protein från odelade prover
  • Ingen uppdelning av prover krävs– tillförlitlig tolkning av RNA och protein extraherat från samma prov (direkt korrelation)
  • Högt RNA-utbyte och integritet
  • Högt proteinutbyte oberoende av proteinstorlek, lokalisering, modifiering etc.
  • Enkel proteinkvantifiering med MACHEREY-NAGEL Protein Quantification Assay
  • Komplett minikit med NucleoSpin™ Filter (förstörare) och rekombinant DNas för
  • DNA-free RNA av hög kvalitet
Användningsområden
  • Snabb rening av totalt RNA och protein från odlade celler och vävnad
  • Genuttrycksprofilering, siRNA-experiment, analys av transgena organismer, läkemedelsscreening
  • Brett spektrum av testade utgångsmaterial och redan upptäckta proteiner
Specifikationer
Produkttyp NucleoSpin™ RNA/proteinkolonnuppsättning
Kvantitet 1 sats
Inkluderar 2 ml uppsamlingsrör, 1,5 ml uppsamlingsrör, NucleoSpin™ Filter, buffertar, RNase-fria och rDNase
Tillräckligt för 10rxns
Kolumntyp Spinnkolonn
För användning med (applikation) För snabb rening av totalt RNA och protein från odlade celler och vävnader
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA/Protein
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph