Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein, Minikit för RNA och Proteinrening
Tillräckligt för:
10rxns
250rxns
50rxns
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
Funktioner
- Parallell isolering av RNA och protein från odelade prover
- Ingen uppdelning av prover krävs– tillförlitlig tolkning av RNA och protein extraherat från samma prov (direkt korrelation)
- Högt RNA-utbyte och integritet
- Högt proteinutbyte oberoende av proteinstorlek, lokalisering, modifiering etc.
- Enkel proteinkvantifiering med MACHEREY-NAGEL Protein Quantification Assay
- Komplett minikit med NucleoSpin™ Filter (förstörare) och rekombinant DNas för
- DNA-free RNA av hög kvalitet
- Snabb rening av totalt RNA och protein från odlade celler och vävnad
- Genuttrycksprofilering, siRNA-experiment, analys av transgena organismer, läkemedelsscreening
- Brett spektrum av testade utgångsmaterial och redan upptäckta proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA/proteinkolonnuppsättning |
| Kvantitet | 1 sats |
| Inkluderar | 2 ml uppsamlingsrör, 1,5 ml uppsamlingsrör, NucleoSpin™ Filter, buffertar, RNase-fria och rDNase |
| Tillräckligt för | 10rxns |
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| För användning med (applikation) | För snabb rening av totalt RNA och protein från odlade celler och vävnader |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin RNA/Protein
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph