Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-set för NucleoZOL, Mini-kit för RNA från NucleoZOL-lysat
Produktkod. 16381606
Change view
Antal reaktioner:
10
Produktkod. Antal reaktioner
16381606 10
1 options
UN 1993 Brandfarlig vätska, nag (1,4-Dioxan-blandning) Kemikalieklass 3 Produktgrupp II
Produktkod. 16381606 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740406.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.00 SEK
    190.48 SEK / 10 reaktioner
    Save 445.52 SEK
    70% Av
 Begränsad artikel
I lager
UN 1993 Brandfarlig vätska, nag (1,4-Dioxan-blandning) Kemikalieklass 3 Produktgrupp II
Mini spin-kit för isolering av RNA från NucleoZOL-lysat.
  • Kombinerar NucleoZOL effektivitet med beprövad NucleoSpin™ renhet
  • Enkel bind-tvätt-elueringsprocedur
  • Perfekt återhämtning– ingen förlust av totalt RNA, inklusive miRNA
  • Överlägsna RNA-utbyten tack vare den effektiva lyseringen med NucleoZOL-reagens
  • Spara tid och dra nytta av den enkla och beprövade hanteringen
  • Högsta kvalitet– även från svåra provmaterial
  • NucleoZOL-reagens (man. art.nr. 740404.200) säljs separat
Specifikationer
Formatera Mini Spin Column Set
Isoleringsteknik Kiselmembran
Provtyp NucleoZOL-lysat
Effektivitet 85-95% återhämtning
Slutlig produkttyp Litet RNA (10-200 nt) och stort RNA (> 200 nt)
För användning med (utrustning) NucleoZOL-reagens (740404.200)
För användning med (applikation) RNA-rening
Inkluderar 13 mL bindningsbuffert MX, 6 mL tvättbuffert RA3 (koncentrat), 13 mL RNasfri H 2 O, 10 NucleoSpin™ RNA-kolonner (ljusblå ringar – plus uppsamlingsrör), 10 uppsamlingsrör (2 mL), 10 uppsamlingsrör (1,5 mL) och 1 broschyr
Antal reaktioner 10
Provstorlek <500μ L NucleoZOL-prov
Testtid <1 h
Avkastning 200μ g bindningskapacitet
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL (10)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane
Endast för forskning