Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-set för NucleoZOL, Mini-kit för RNA från NucleoZOL-lysat
Produktkod. 15704765
:
50 beredningar
Produktkod. 15704765
Brand: Macherey-Nagel™ 740406.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mini spin-kit för isolering av RNA från NucleoZOL-lysat.
Kombinerar NucleoZOL effektivitet med beprövad NucleoSpin™ renhet
  • Enkel bind-tvätt-elueringsprocedur
  • Perfekt återhämtning– ingen förlust av totalt RNA, inklusive miRNA
  • Överlägsna RNA-utbyten tack vare den effektiva lyseringen med NucleoZOL-reagens
  • Spara tid och dra nytta av den enkla och beprövade hanteringen
  • Högsta kvalitet– även från svåra provmaterial
  • NucleoZOL-reagens (man. art.nr. 740404.200) säljs separat
Specifikationer
Färg Färglös
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Kiselmembran
Provtyp NucleoZOL Lysis av cell eller vävnadsprov
Effektivitet 85-95% återhämtning
Slutlig produkttyp Litet RNA (10-200 nt) och stort RNA (> 200 nt)
För användning med (utrustning) NucleoZOL-reagens (740404.200)
För användning med (applikation) RNA-rening
Inkluderar Kolumner (50), uppsamlingsrör (50 x 2 mL och 50 x 1,5 mL), reagenser (60 mL bindningsbuffert MX, 12 mL tvättbuffertkoncentrat RA3, 13 mL RNasfritt vatten)
Antal reaktioner 50
Odör Luktfri
Provstorlek <500μ L NucleoZOL-prov
Testtid <1 h
Avkastning 200μ g bindningskapacitet
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL (50)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,4-dioxane