Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA-vävnadsplatta, 96-brunnars kit för RNA-rening
:
Antal reaktioner: 4 x 96
Beskrivning
- Beprövat 96-brunnars format för hög genomströmning isolering av RNA
- Tidsbesparande isolering av RNA
- Bearbetning under vakuum eller genom centrifugering
- Lämplig för manuell och automatiserad bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 50 till 200 ng/μ L |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Isoleringsteknik | Kiselmembran |
| Provtyp | Celler, Vävnad |
| För användning med (utrustning) | Vakuum eller centrifugera |
| För användning med (applikation) | RNA-rening |
| Antal reaktioner | 4 x 96 |
| Renhet | A260/A280: 1,90–2,10 |
| Kvantitet | 4 x 96 beredningar |
| Provstorlek | <107 odlade celler (centrifugering),< 30 mg vävnad (centrifugering), saliv (samlad med Oragene™ ) |
| Visa mer |
Endast för forskning