Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus 50 Preps
Produktkod. 12791021
Produktkod. 12791021 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740956.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2882.35 SEK
    2605.61 SEK / 50 reaktioner
    Save 276.74 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mini spin kit för isolering av viralt RNA och DNA från cellfria biologiska vätskor
NucleoSpin™ RNA Virus är designat för isolering av virala nukleinsyror från serum, plasma eller alla cellfria biologiska vätskor, med en speciell typ av membran som har en hög bindningskapacitet för nukleinsyror.
Förfarandet är snabbt och enkelt. Lysatet inkuberas i 5 till 10 minuter och appliceras på NucleoSpin™ kolumn. Efter två tvättsteg för att avlägsna föroreningar kan RNA:t elueras med vatten eller lågsaltbuffert. Satsen innehåller alla nödvändiga buffertar, spinnkolonner och detaljerade protokoll. I allmänhet, NucleoSpin™ RNA Virus är lämpligt för parallell rening av viralt RNA och DNA (stödprotokoll). Till exempel utförs isolering av HBV-DNA med ytterligare en proteinas K-digerering (enzym ingår inte i kitet). För isolering av viralt DNA med högsta känslighet, NucleoSpin™ Blodkit rekommenderas.
Kitkomponenter: NucleoSpin™ RNA-viruskolonner, 2mL uppsamlingsrör, buffertar, RNasfritt vatten, bärar-RNA.
• Silica membranteknologi
• Typisk återhämtning: >90 %
• Provmaterial: 150 μL serum, plasma, cellfria biologiska vätskor
• Fragmentstorlek: 100bp till 30kb
• Elueringsvolym: 50 μ
•L Bindningskapacitet: 40 μ
•g Beredningstid: 30min/4-6 förberedelser
• Formatera: mini spin kolumn
• Stödprotokoll för parallell isolering av viralt RNA och DNA (proteinas K krävs)
• Gäller för HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, parvovirus B19, H5N1
Specifikationer
Innehåll och lagring 18 °C till 25 °C
Formatera Mini Prep
Provtyp Cellfria biologiska vätskor, Plasma, Serum
För användning med (applikation) Isolering av virala nukleinsyror
Antal reaktioner 50 beredningar
Storlek 100 bp-ca. 50 kbp
Mål Viralt RNA och DNA
Volym (metrisk) < 150 L
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin RNA Virus
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta vatten grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol