Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, Minikit för viralt RNA/DNA från cellfria vätskor
Produktkod. 12781021
Antal reaktioner:
10 beredningar
250 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
450ml
Produktkod. 12781021
Brand: Macherey-Nagel™ 740956.250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komplett kit med minispinkolonner för silikamembran för pålitlig rening av viralt RNA från cellfria biologiska vätskor (t.ex. serum och plasma).
NucleoSpin™ RNA-virus
  • Pålitlig och reproducerbar isolering av viralt RNA fritt från föroreningar
  • Säkert och väletablerat förfarande
  • Beprövad för ett stort antal virus inklusive influensavirus, HCV, HIV, fågelinfluensavirus, blåtungavirus
  • Bärar-RNA ingår för högsta känslighet i nedströmsapplikationer
  • Snabbt och bekvämt protokoll– viralt RNA och DNA* inom endast 30 min
  • Stödprotokoll för parallell isolering av viralt RNA och DNA (med Proteinas K, ingår inte i Kit)
  • Viralt RNA från 150μ L-serum, plasma, cellfria biologiska vätskor
  • Typiska nedströmsapplikationer: RT-PCR, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Färg Blå band
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Kiselmembran
Elueringsvolym 50μ L
Provtyp Cellfria biologiska vätskor, Plasma, Serum
Effektivitet Bindningskapacitet: 40μ g
För användning med (utrustning) centrifug
För användning med (applikation) Isolering av viralt RNA
Inkluderar NucleoSpin RNA-viruskolonner med uppsamlingsrör, uppsamlingsrör (2 mL), buffertar, bärar-RNA
Antal reaktioner 250 beredningar
Provstorlek <150μ L
Testtid 30 min/4-6 förberedelser
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Virus
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta vatten grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride, ethanol