Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-viruskolonner
Produktkod. 15890968
Kvantitet:
250 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 15890968
Brand: Macherey-Nagel™ 740956.250S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ytterligare kiselmembran-minispinkolonner för tillförlitlig rening av viralt RNA från cellfria biologiska vätskor (t.ex. serum och plasma) med hjälp av NucleoSpin™ RNA Virus kit.
NucleoSpin™ RNA-virus
  • Pålitlig och reproducerbar isolering av viralt RNA fritt från föroreningar
  • Säkert och väletablerat förfarande
  • Beprövad för ett stort antal virus inklusive influensavirus, HCV, HIV, fågelinfluensavirus, blåtungavirus
  • Bärar-RNA ingår för högsta känslighet i nedströmsapplikationer
  • Snabbt och bekvämt protokoll– viralt RNA och DNA* inom endast 30 min
  • Stödprotokoll för parallell isolering av viralt RNA och DNA (med Proteinas K, ingår inte i Kit)
  • Viralt RNA från 150μ L-serum, plasma, cellfria biologiska vätskor
  • Typiska nedströmsapplikationer: RT-PCR, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Färg Blå band
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18 °C till 25 °C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Elueringsvolym 50μ L
Provtyp Cellfria biologiska vätskor, Plasma, Serum
Effektivitet Bindningskapacitet: 40μ g
För användning med (utrustning) centrifug
För användning med (applikation) Isolering av viralt RNA
Inkluderar Endast kolumner
Kvantitet 250 kolumner
Provstorlek <150μ L
Testtid 30 min/4-6 förberedelser
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA Virus
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride, ethanol