missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus without Carrier
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 beredningar
Beskrivning
- Reliable and reproducible isolation of viral nucleic acids – free of impurities
- Safe, fast (30 min), and well-established procedure
- Proven for a large variety of viruses including influenza viruses, HCV, HIV, Bird Flu Virus, Blue Tongue Virus, and others
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 18°C to 25°C |
| Formatera | Mini Prep |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane |
| Reningstid | 30 min./4 to 6 preps |
| Elueringsvolym | 50 μL |
| Provtyp | Cell-free Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Slutlig produkttyp | Viral RNA and DNA |
| För användning med (utrustning) | Centrifuge |
| För användning med (applikation) | Enzymatic Reactions, RT-PCR |
| Antal reaktioner | 250 Preps |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering